Learn More
BD Vacutainer™ Drucktasten-Blutabnahmesets mit Luer-Adapter
Artikelnummer. 12957736
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
21 G
23 G
Farbe:
Grün
Hellblau
Enthält:
Luer-Lock-Adapter
Länge (metrisch) Schlauch:
178 mm
305 mm
Packungsgröße:
200 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Farbe Enthält Länge (metrisch) Schlauch unitSize
12957736 21 G Grün Luer-Lock-Adapter 178 mm 200 Stück
12967736 21 G Grün Luer-Lock-Adapter 305 mm 200 Stück
12977736 23 G Hellblau Luer-Lock-Adapter 178 mm 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12957736 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 367338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00 CHF
    279.25 CHF / 200 Stück
    Sparen 17.75 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet besonders hohen Schutz auf Knopfdruck. Das BD™ Vacutainer™ Blutentnahmeset mit Druckknopf ist ein steriles, geschlossenes System für die venöse Blutentnahme. Das Einziehen der Nadel kann in der Vene mit einer Hand auf Knopfdruck aktiviert werden, um Verletzungen durch Nadelstiche zu vermeiden.
Diese Blutentnahmesets verfügen über einen per Knopfdruck aktivierten Nadeleinzug für sofortigen Schutz vor Verletzungen durch Nadelstiche. Sie eignen sich hervorragend für die venöse Blutentnahme oder für kurzfristige Infusionen von bis zu zwei Stunden, insbesondere in risikoreichen Umgebungen. Es ’ist so einfach zu bedienen, dass nur eine minimale Schulung erforderlich ist.
Jedes Set ist ein steriles, geschlossenes System, das Folgendes beinhaltet: Eine Injektionsnadel, farbcodierte Flügel (basierend auf der Nadelstärke), ein Schlauch mit kleinem Durchmesser und ein Verbindungsstück mit Luer-Adapter. Einige Optionen umfassen auch einen vormontierten Halter.
  • Der Sicherheitsmechanismus bietet in Sekundenschnelle Schutz vor Verletzungen durch Nadelstiche
  • Der Drucktastenmechanismus kann innerhalb der Vene ohne Beschwerden des Patienten aktiviert werden
  • Die Nadel zieht sich sofort vollständig und dauerhaft in das Gehäuse ein
  • Einhändige Aktivierung, so dass die Aufmerksamkeit weiterhin auf den Patienten und die Einstichstelle gerichtet bleibt
  • Das Blut fließt unmittelbar nach dem Zugang zur Vene in die Prüfkammer, um die erfolgreiche Blutentnahme vor der Entnahme zu überprüfen
  • Latexfreie Materialien, mit Schläuchen, die sich nicht winden oder einrollen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Per Knopfdruck aktiviertes Blutentnahme-Set
Farbe Grün
Kanülen-Gauge 21 G
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blutentnahme und kurzzeitige Infusion
Enthält Luer-Lock-Adapter
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 0,75 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 7 Zoll
Länge (metrisch) Kanüle 19 mm
Länge (metrisch) Schlauch 178 mm
Menge 200 Pk.