Learn More
BD Vacutainer™ Urinanalyse-Röhrchen aus Kunststoff
Artikelnummer. 15310614
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 mL
6 mL
8 mL
9,5 L
Bodenform:
Konisch
Rund
Verschlusstyp:
Hemogard™
Konventionelle Gummistopfen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Bodenform Verschlusstyp Packungsgröße
15310614 6 mL Rund Hemogard™ 100 Stück
12937766 4 mL Rund Hemogard™ 1000 Stück
12967766 9,5 L Konisch Hemogard™ 1000 Stück
12957766 8 mL Konisch Konventionelle Gummistopfen 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15310614 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 368501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.20 CHF
    21.88 CHF / 100 Stück
    Sparen 0.32 CHF
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Entnahme und den Transport von Urinproben. BD Vacutainer™ Urinanalyse-Röhrchen aus Kunststoff sind sterile evakuierte Röhrchen mit oder ohne Konservierungsmittel zur Verwendung mit BD Entnahmegeräten. Erhältlich in vielen Größen mit rundem o
BD Vacutainer™ urine products for the collection and transport of urine specimens offer the same level of safety and standardization as BD blood collection products.
  • Designed to provide accurate patient results with reduced risk of healthcare worker exposure to hazardous specimens
  • Used with BD collection devices, specimen cups, 24 hour 3L containers and transfer straws
  • Leak-proof urine tubes can safely transport urine specimens to the laboratory for analysis
  • Options include bottom shape (round or conical) and cap style (conventional or Hemogard™)
  • Most sizes are preservative/additive free
  • 8mL tube (mfr. no. 364938) contains a preservative: 0.4% Chlorhexidine, 5.6% Ethyl Paraben and 94% Sodium Propionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Urinalysis Tube
Verschlussfarbe Beige
Verschlusstyp Hemogard™
Einwegprodukt Single-use
Material PET
Sterilität Sterile
Zusatzstoff No additive
Bodenform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Urinalysis
Zur Verwendung mit (Geräte) Urine collection devices (cups, transfer straws, 24 hr. containers)
Etikettbeschreibung Paper
Volumen (metrisch) 6 mL