Learn More
BD Vacutainer™ Urinanalyse-Röhrchen aus Kunststoff
Beschreibung
BD Vacutainer™ Urinprodukte für die Entnahme und den Transport von Urinproben bieten den gleichen Grad an Sicherheit und Standardisierung wie BD Blutentnahmeprodukte.
- Entwickelt, um genaue Patientenergebnisse zu liefern und gleichzeitig das Risiko zu verringern, dass medizinische Fachkräfte mit gefährlichen Proben in Berührung kommen
- Zur Verwendung mit BD Entnahmegeräten, Probenbechern, 24-Stunden-3 l-Behältern und Transferhalmen
- In auslaufsicheren Urinröhrchen können Urinproben sicher zur Analyse ins Labor transportiert werden
- Die Optionen umfassen die Bodenform (rund oder konisch) und die Verschlussart (konventionell oder Hemogard™)
- Die meisten Größen sind frei von Konservierungsmitteln/Zusatzstoffen
- Das 8 ml-Röhrchen (Herst.-Nr. 364938) enthält ein Konservierungsmittel: 0,4 % Chlorhexidin, 5,6 % Ethylparaben und 94 % Natriumpropionat
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Urinalysis Tube |
| Verschlussfarbe | Beige |
| Verschlusstyp | Hemogard™ |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | PET |
| Sterilität | Steril |
| Zusatzstoff | Kein Additiv |
| Bodenform | Konisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Urinalysis |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Urinentnahmegeräte (Becher, Transferhalme, 24 Std.-Behälter) |
| Mehr anzeigen |