Learn More
BD Vacutainer™ PET SST II Advance Tubes
Marke:  BD 366882
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12567876
  • 35.55 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Vacutainer SST II Advance Tube
Sterile
2.5 mL
13 x 75 mm
Clinical evaluation of special chemistries such as therapeutic drugs, proteins, peptides, steroids and vitamins
PET
Hemogard
Gold
100 Stück
Block