Learn More
BD Vacutainer™ Röhrchen aus PET-EDTA
Marke: BD 368856
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
Vacutainer EDTA-Röhrchen | |
PET | |
3 ml | |
13 x 75 mm | |
Papier |
K2-EDTA | |
Hemogard™ | |
Lavendel | |
Vollblut- oder EDTA-Plasma-Probenahme |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- X1000 BD Vacutainer EDTA tube
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: dipotassium EDTA dihydrate