Learn More
BD Vacutainer™ Mehrprobennadeln für die Blutentnahme
Artikelnummer. 13525620
Change view
Click to view available options
Gauge:
20 G
21 G
22 G
Länge (metrisch):
25,4 mm
38,1 mm
Farbe:
Gelb
Grün
Schwarz
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gauge Länge (metrisch) Farbe unitSize
13525620 21 G 25,4 mm Grün -
13595610 20 G 25,4 mm Gelb 100 Stück
15446233 20 G 25,4 mm Gelb 100 Stück
12668805 22 G 25,4 mm Schwarz 100 Stück
10715715 20 G 38,1 mm Gelb -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13525620 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 360212
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kann mit mehreren Blutentnahmegefäßen verwendet werden. BD Vacutainer™ Mehrfachproben-Blutentnahmenadeln sind sterile, doppelseitige Nadeln zur Verwendung mit Vacutainer Röhrchenhalter und Vakuumblutentnahmeröhrchen. Erhältlich mit 1 in. oder 1,5 in. langen Nadeln in den Stärken 20, 21 oder 22.
The BD Vacutainer™ system is optimally designed and tested for controlling pre-analytical variability throughout the specimen collection and handling process.
  • Sterile double-ended needle with a sleeve covered safety valve
  • Advanced low-angle bevel design and silicone lubricant coating ensures gentle and smooth vein entry
  • Draws blood directly from the vein into vacuum collection tubes to prevent exposure
  • Can be used with multiple collection tubes after venipuncture
  • Designed for use with BD Vacutainer™ tube holders and vacuum blood collection tubes
  • Luer adapter (MPN 367300) available separately for use with a catheter or hypodermic needle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Multi-sample Blood Collection Needle
Sterilität Sterile
Zertifizierung/Konformität CE marked
Farbe Grün
Verbinder Double-sided
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Collection of Blood Samples
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacutainer Blood Collection Tubes, Tube Holder
Gauge 21 G
Nabenmaterial Polystyrene
Latexfrei Yes
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25,4 mm
Modell Low-angle Bevel
Dicke (Wand) Thin Wall