Learn More
BD Vacutainer™ K3EDTA Röhrchen
Beschreibung
EDTA salts (ethylene diamine tetraacetic acid) are used to anticoagulate whole blood for hematological investigations because the cellular components of blood are particularly well preserved by EDTA. It works as an anticoagulant as it forms complexes with metal ions such as calcium, therefore inhibiting the coagulation cascade. Anticoagulation with EDTA is irreversible.
- The EDTA concentration is 1.8mg per mL of complete blood when the fill level is correct
- Correct mixing (8-10 inversions) of the EDTA tube immediately after the blood sample has been taken is extremely important to avoid microclotting
- All tubes are supplied in boxes of 100 tubes (Case of 10 boxes = 1000 tubes)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | K3EDTA-Röhrchen |
| Zusatzstoff | K3 EDTA |
| Material | Kunststoff |
| Sterilität | Sterile |
| Verschlusstyp | Hemogard |
| Kapazität (metrisch) | 3 ml |
| Verschlussfarbe | Lavendel |
| Röhrchengröße | 13 x 75 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Gewinnung von entweder einer Vollblut- oder einer EDTA-Plasma-Probe |
| Markertyp | Block- |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- TUBE K3EDTA PLH 13X75 3.0 BLBL LAV CE
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: tripotassium EDTA dihydrate