missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle

Artikelnummer. 12628815
Ansicht ändern
Click to view available options
Gauge:
21 G
22 G
Farbe:
Grün
Schwarz
Packungsgröße:
48 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gauge Farbe Packungsgröße
12628815 22 G Schwarz 48 Stück
12537886 21 G Grün 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12628815 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 368610
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die integrierte Schutzvorrichtung ist an der Kanülenspitze ausgerichtet. Die BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle verfügt über eine Schutzvorrichtung, die dauerhaft einrastet und das Risiko von Verletzungen durch Nadelstiche deutlich ver

The BD Vacutainer™ system is a closed system optimally designed and tested for controlling pre-analytical variability throughout the specimen collection and handling process.

The BD Vacutainer™ Eclipse™ Blood Collection Needle for venous blood sampling has a fully integrated safety shield over the needle, which once activated protects against needle stick injuries.

  • Safety shield is an integral part of the needle and is aligned to the needle bevel
  • Safety shield engages over the needle with an audible click, irreversibly locking with a triple closure mechanism
  • The safety mechanism is designed for single handed activation
  • Color coded shield corresponds to needle gauge size
  • Designed for use with Vacutainer™ tube holders and evacuated tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Blood Collection Needle
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Venous Blood Sampling
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacutainer™ blood collection tubes and tube holders
Gauge 22 G
Enthält Integrated Safety Shield
Länge (angloamerikanisch) 1.25 in.
Länge (metrisch) 32 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.