Learn More
BD Vacutainer™ K3-EDTA-Röhrchen aus Kunststoff mit Hemogard-Verschluss
Artikelnummer. 15349700
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
4 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15349700 2 ml 100 Stück
12987666 4 ml 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15349700 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 367836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.05 CHF
    18.48 CHF / 100 Stück
    Sparen 3.57 CHF
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Use with whole blood or EDTA plasma sample. BD Vacutainer™ Hemogard™ Closure Plastic K3-EDTA Tube contains the additive K3 Potassium Salt of EDTA that acts as a coagulant.
  • Lavendelfarbener Hemogard™-Verschluss
  • Zur Verwendung mit Vollblut oder EDTA-Plasmaproben
  • Das Additiv K3 Kaliumsalz von EDTA ist eine Flüssigkeit Im Vacutainer-Röhrchen und wirkt als Koagulans
  • Erhältlich in den Größen 2 ml, 3 ml und 4 ml.
  • Der Unterschied zwischen K2EDTA und K3EDTA besteht darin, dass das K3 eine flüssige Lösung in den Röhrchen ist, während das K2 eine flüssige Lösung ist, die auf die Röhrchen aufgesprüht wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp K2EDTA-Röhrchen
Zusatzstoff K3EDTA-Additiv
Material Kunststoff
Verschlusstyp Hemogard
Kapazität (metrisch) 2 ml
Markertyp Block
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Zertifizierung/Konformität ICSH (International Council Society of Haematology)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X100 PLASTIC TUBE K3EDTA 2ML
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tripotassium EDTA Dihydrate