Learn More
BD Vacutainer™ K3-EDTA-Röhrchen aus Kunststoff mit Hemogard-Verschluss
Artikelnummer. 12987666
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
4 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12987666 4 ml 1000 Stück
15349700 2 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12987666 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 368860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00 CHF
    184.82 CHF / 1000 Stück
    Sparen 31.18 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Use with whole blood or EDTA plasma sample. BD Vacutainer™ Hemogard™ Closure Plastic K3-EDTA Tube contains the additive K3 Potassium Salt of EDTA that acts as a coagulant.
  • Lavender Hemogard™ Closure
  • Used for whole blood or EDTA plasma sample
  • The additive K3 Potassium Salt of EDTA is a liquid in the Vacutainer Tube and acts as a coagulant
  • Available in sizes 2ml, 3ml and 4ml.
  • The difference between K2EDTA and K3EDTA is that the K3 is a liquid solution in the tubes, whereas the K2 is a liquid solution that is spray coated onto the tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp K3EDTA-Röhrchen
Zusatzstoff K3 EDTA-Zusatz
Material Kunststoff
Verschlusstyp Hemogard
Kapazität (metrisch) 4 ml
Verschlussfarbe Lavendel
Höhe (metrisch) 75 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Erhalt einer Vollblut- oder EDTA-Plasma-Probe verwendet
Markertyp Block
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X1000 BD Vacutainer 13 x 75 mm x 4.0ml EDTA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tripotassium EDTA Dihydrate