Learn More
BD Vacutainer™ Zell-Trennröhrchen aus Glas
Artikelnummer. 12997696
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4mL
8 mL
Verschlussfarbe:
Blau/Schwarz
Orange/Grün
Zusatzstoff:
Natrium-Heparin
Natriumcitrat/FICOLL
Natriumcitrat/FICOLL™
Röhrchengröße:
13 mm Durchmesser x 100 mm Höhe
16 x 125 mm
Packungsgröße:
60 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Zusatzstoff Röhrchengröße Packungsgröße
12997696 4mL Blau/Schwarz Natriumcitrat/FICOLL™ 13 mm Durchmesser x 100 mm Höhe 60 Stück
12917706 8 mL Orange/Grün Natrium-Heparin 16 x 125 mm 60 Stück
12379299 8 mL Blau/Schwarz Natriumcitrat/FICOLL 16 x 125 mm 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12997696 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 362781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 CHF
    1032.18 CHF / 60 Stück
    Sparen 312.82 CHF
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Trennung von Lymphozyten, Monozyten und Plasma in einem einzigen Arbeitsschritt. BD™ Vacutainer™ Zelltrennröhrchen aus Glas ermöglichen die Entnahme und Verarbeitung von Vollblut in einem geschlossenen, sterilen Röhrchen, das mit Natriumcitrat oder Natriumheparin als Koagulanz vorbehandelt ist.
Das BD CPT™ System (Zellvorbereitungsröhrchen) bietet eine einfache, genormte Methode für die Isolierung von mononukleären Zellen des peripheren Blutes (PBMCs) aus dem Vollblut. In einem einzigen Prozess können bis zu 15 Millionen PBMCs innerhalb von 20 Minuten isoliert werden.
  • Verbesserte Probenvorbereitungskonsistenz und -reproduzierbarkeit im Vergleich zur manuellen Gradiententrennungen
  • Schnellere Trennungen, da die Gradienten nicht vorzubereitet oder die Probe manipuliert werden müssen
  • Sichere Isolierung von Zellen mit verringertem Risiko einer Kontamination, dank des verschlossenen, sterilen Röhrchens
Vacutainer™ CPT™:
  • Molekulardiagnostikröhrchen aus Glas mit durchsichtigem Etikett für eine einfache Sicht auf den Inhalt
  • Klassische Verschlüsse sind farbcodiert, um den verwendeten Antikoagulationsstoff einfach zu identifizieren
  • Dichtegradienten-Polymergel mit entweder Natriumcitrat oder Natriumheparin-Antikoagulationsstoff
  • Blutentnahmekapazität beträgt 4 oder 8 ml (4 ml sind nur bei Natriumcitrat lieferbar)
  • Röhrchen mit CE-Kennzeichnung für die Anwendung bei der In-vitro-Diagnostik
  • Zentrifugationsbedingungen: 1500–1800 g für 15 Minuten bei 18–25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Produkttyp Zellenvorbereitungsröhrchen
Zusatzstoff Natriumcitrat/FICOLL™
Material Glas
Sterilität Steril
Verschlusstyp Gefleckt, herkömmlich
Kapazität (metrisch) 4mL
Verschlussfarbe Blau/Schwarz
Höhe (metrisch) 100mm
Röhrchengröße 13 mm Durchmesser x 100 mm Höhe
Enthält Polyestergel, Dichtegradientenflüssigkeit
Markertyp Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 13mm
Zertifizierung/Konformität CE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Vacutainer CPT NC: 0.45 mL FICOLL: 1.0 mL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium amidotrizoate, dichlorodimethylsilane