Learn More
BD Vacutainer™ Glas-ACD-Lösungsröhrchen mit gelbem Verschluss
Artikelnummer. 15167014
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 mL
8,5 mL
Zusatzstoff:
ACD-Lösung A
ACD-Lösung B
Verschlusstyp:
Hemogard
traditionell
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15167014
Marke: BD 367756
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für das Gewinnen einer Vollblut- oder Plasma-Probe. BD Vacutainer™ Glas-ACD-Lösungsröhrchen mit gelbem Verschluss enthält das aktive Antikoagulans Tri-Natrium-Citrat mit Zitronensäure und Dextrose. Es sind zwei Formulierungen der ACD-Lösung verfügbar.
BD Vacutainer™ ACD tubes are available in glass only and are identifiable by a yellow cap (Hemogard™ or conventional). They contain the active anticoagulant Tri-sodium Citrate with Citric Acid and Dextrose in one of two formulations. The concentration of additives in each solution is as follows:
  • ACD Solution A (conventional closure)
    • Sodium citrate: 22.0g/L
    • Dextrose: 24.5g/L
    • Citric acid: 8.0g/L
    • Antimycotic (K sorbate) reagent: 0.15g/L
  • ACD Solution B (Hemogard™ closure)
    • Sodium citrate: 13.2g/L
    • Dextrose: 14.7g/L
    • Citric acid: 4.8g/L
    • Antimycotic (K sorbate) reagent: 0.2g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ACD Solution B Tube
Zusatzstoff ACD-Lösung B
Material Glass
Sterilität Sterile
Verschlusstyp Hemogard
Kapazität (metrisch) 6 mL
Verschlussfarbe Yellow
Röhrchengröße 13 x 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Used to obtain a whole blood or plasma sample
Markertyp Paper