Learn More
BD Vacutainer™ Blutentnahme-Sets
Beschreibung
Safety-Lok™ Blutentnahmesets sind sterile, geschlossene Systeme für die venöse Blutentnahme. Sie können auch für kurzfristige Infusionen von bis zu zwei Stunden verwendet werden. Diese Venenverweilkanülen-Sets umfassen eine hypodermische Nadel, farbcodierte Flügel, eine integrierte Schutzvorrichtung, Schläuche mit kleinem Durchmesser und einen Anschluss. Viele verfügen auch über einen Luer-Adapter.
- Der Sicherheitsmechanismus schützt nach erfolgreicher Blutentnahme vor Nadelverletzungen
- Die Schutzvorrichtung schiebt sich über die Nadel und umgibt sie vollständig
- Der Sicherheitsmechanismus rastet mit einem hörbaren Klicken irreversibel über der Nadel ein
- Einhändige Aktivierung, sodass die Aufmerksamkeit weiterhin auf den Patienten und die Einstichstelle gerichtet bleibt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Blutentnahme-Set |
| Farbe | Grün |
| Kanülen-Gauge | 21 G |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Venöse Blutentnahme, Kurzzeitinfusion |
| Enthält | Ohne Schluradapter, integrierter Sicherheitsschild |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) Kanüle | 19 mm |
| Länge (metrisch) Schlauch | 305 mm |
| Menge | 200 Cs. |