Learn More
BD Vacutainer™ A-Line™ Critical Care Blood Collection Syringes without Needles
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 ml
Anschlusstyp:
BD Luer-Lok mit HemoGard-Kappe
Slip-Spitze
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Blood collection syringes without needles designed for collection by manual aspiration
- Can be used for arterial or venous blood collection from an arterial or IV line
- Contain spray-dried, calcium-balanced Heparin that enables the specimen to be analyzed for ABGs and a host of critical care analytes
- Available in 1mL slip tip, 3mL slip tip and 3mL Luer-Lok™ tip with green Hemogard™ cap
- BD Hemogard™ cap ensures airtight and leak-proof samples
- Green color (for Lithium Heparin anticoagulant) assists in easy identification
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plastic |
| Farbe | Green Cap |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blood collection by manual aspiration for arterial blood gas analysis |
| Enthält | Spray-dried calcium-balanced Heparin (anticoagulant) |
| Latexfrei | Yes |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Volumen (metrisch) | 3 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Arterial and Venous IVs |
| Anschlusstyp | BD Luer-Lok mit HemoGard-Kappe |
| Graduated | Yes |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering