Learn More
BD Vacutainer™ 1cc BD Preset
Artikelnummer. 12977756
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstyp:
Slip-Spitze
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstyp Packungsgröße
12977756 Slip-Spitze 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12977756 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 364413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00 CHF
    169.26 CHF / 100 Stück
    Sparen 3.74 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Zur Verwendung mit (Anwendung) Critical care testing on whole blood
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1 in.
Volumen (metrisch) 1 mL
Anschlusstyp Slip-Spitze