Learn More
Integra Biosciences™ VACUSIP AUTONOM AKKU Zellkultur
Artikelnummer. 11737312
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
2,3 ml/s
Packungsgröße:
1 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
11737312 2,3 ml/s 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11737312 Lieferant Integra Biosciences™ Lieferanten-Nr. 159000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.00 CHF
    638.45 CHF / 1 Stück
    Sparen 173.55 CHF
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tragbares, kompaktes Ansaugsystem für eine praktische und kostengünstige Entsorgung flüssiger Abfälle. Das Integra Biosciences™ VACUSIP™ Absaugsystem ist mit einer integrierten, geräuscharmen Vakuumpumpe ausgestattet.
  • Direkt einsatzbereite Lösung für eine Vielzahl von Aufgaben bei der Entsorgung von flüssigen Abfällen.
  • Zuverlässige und leise Pumpe, die unabhängig von einer externen Vakuumquelle betrieben werden kann.
  • Der einzigartige Handoperator erlaubt die Feinregulation der Absauggeschwindigkeit und kann mit verschiedensten Adaptern verbunden werden.
  • Gefüllte Sammelflaschen lassen sich sauber und komfortabel auswechseln. Schrauben Sie einfach den Deckel ab und bringen Sie eine leere Glas- Kunststoffflasche zur direkten Entsorgung an.
  • Um den Arbeitsbereich sauber und übersichtlich zu halten, kann der Handbediener in den integrierten Halter eingesetzt werden.
  • Der Silikon-Handbediener ermöglicht die Regulierung des Flüssigkeitsflusses durch unterschiedlichen Fingerdruck.
  • Es sind verschiedene Adapter für eine Vielzahl von Laborbehältern erhältlich.
  • Ein hydrophober Filter schützt das Gerät vor Schäden und Kontamination durch Aerosole und Flüssigkeiten.
  • Zur einfachen Dekontamination können alle Teile, die mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, autoklaviert werden.
Spezifikation
Enthält 500 ml-Borosilikatflasche mit GL45-Deckel, Silikon, handbetrieben (inkl. 1- und8-Kanal Edelstahlspitzen und 1-Kanaladapter für Einweg-Spitzen/GRIPTIPS), 1.2 m-Silikonschläuche, 0.45 μm-Filter, Netzadapter
Abmessungen (L x B x H) 25 x 120 x 162 mm
Beschreibung Saugsystem
Modell Batterieversion: Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar
Gewicht (metrisch) 500 G (ohne Flasche)
Flussrate 2,3 ml/s
Maximaler Druck -250 mbar ±20 %