Learn More
Integra Biosciences™ Deckel für 3 l Glas-Flasche mit Niv. Det. /Schnellkupplungen
Artikelnummer. p-8579005
Click to view available options
Enthält:
Rohrendverschraubungen
Schnellkupplungen (PVDF) und Pegelerkennung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10098601
Marke: Integra Biosciences™ 158372
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell entwickelter Deckel für das VACUSAFE™ Ansaugsystem. Integra Biosciences™ VACUSAFE™ Deckel mit integrierten Schlauchanschlüssen.
  • Für das VACUSAFE™ Vakuum-Absaugsystem geeignet.
  • Integrierte Schlauchanschlüsse
  • Einige Modelle mit Schnellkupplungen und Füllstandserkennung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) 4 l VACUSAFE Absaugflasche
Enthält Rohrendverschraubungen
Produkttyp Deckel