Learn More
Greiner Bio-One VacuetteTube
Artikelnummer. 10607344
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2,5 mL
Verschlussfarbe:
Grün
Lavendel
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10607344
Marke: Greiner Bio-One 454034
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Greiner Bio-One VacuetteTube, Fassungsvermögen:4 ml; Verschlussfarbe:Weiß; Verschlusstyp:Kappe, steril, Durchmesser innen:13 mm; Höhe:75 mm, Vacuette Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Saugröhrchen
Sterilität Steril
Verschlusstyp Kappe
Kapazität (metrisch) 1 ml
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Verschlussfarbe Lavendel
Höhe (metrisch) 75 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • VACUETTE PREMIUM EDTA K3 1ML
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate