Learn More
Greiner Bio-One VacuetteTube
Artikelnummer. 10247597
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2,5 mL
4 mL
Verschlussfarbe:
Grün
Lavendel
Packungsgröße:
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Packungsgröße
10247597 2,5 mL Grün 50 Stück
10667505 4 mL Grün -
10607344 1 ml Lavendel 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10247597 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 454046
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Greiner Bio-One VacuetteTube, Fassungsvermögen:4 ml; Verschlussfarbe:Weiß; Verschlusstyp:Kappe, steril, Durchmesser innen:13 mm; Höhe:75 mm, Vacuette Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Saugröhrchen
Sterilität Steril
Verschlusstyp Kappe
Kapazität (metrisch) 2,5 mL
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Verschlussfarbe Grün
Höhe (metrisch) 75 mm