Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, Kappe in Lavendel, schwarzer Ring, K2E K2EDTA, steril
Artikelnummer. 13048742
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 ml
Verschlussfarbe:
Lavendel
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe
13048742 6 ml Lavendel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13048742 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 456023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.43 CHF
    258.81 CHF / 1200 Stück
    Sparen 78.62 CHF
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Innenwand ist mit Antikoagulans beschichtet, die Calciumionen binden und die Gerinnungsfunktion unterbrechen.
  • Die Innenwand ist mit sprühgetrocknetem K2E K2EDTA als Antikoagulant beschichtet, um Calciumionen zu binden und die gerinnende Kaskade zu unterbrechen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Saugröhrchen
Zusatzstoff K2 E K2 EDTA
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 6 ml
Verschlussfarbe Lavendel
Länge (metrisch) 100 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm