Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, grüne Kappe, grüner Ring, Natriumheparin, steril
Artikelnummer. 15443180
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4.0 ml
Verschlussfarbe:
Grüne Kappe mit grünem Ring
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Packungsgröße
15443180 4.0 ml Grüne Kappe mit grünem Ring 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15443180 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 454051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.60 CHF
    23.36 CHF / 50 Stück
    Sparen 19.24 CHF
    45% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Hämostaseblockierung mit Natriumheparin beschichtet.
  • Die Innenwand ist mit Spray-getrocknetem Natriumheparin beschichtet, das als Antikoagulant wirkt, um die gerinnende Kaskade zu blockieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vacutainer
Zusatzstoff Natrium-Heparin
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 4.0 ml
Verschlussfarbe Grüne Kappe mit grünem Ring
Länge (metrisch) 75 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm