Learn More
Greiner Bio-One Mehrfach-Blutentnahmekanülen
Zur routinemäßigen Blutentnahme
Marke: Greiner Bio-One 450077
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Zur routinemäßigen Blutentnahme
- Ausschließlich zum Einmalgebrauch
- Lieferung in Innenpackungen mit je 100 Kanülen
- Aus Edelstahl, mit einem Sicherheitsventil an einem Ende
- Perforiertes Etikett auf der Kappe zur Identifizierung und Integritätssiegel
- Die Farbe der Schutzkappe zeigt den Kanülentyp/die Kanülengröße an: Rosa (18G), Gelb (20G), Grün (21G), Schwarz (22G)
- Erhältlich in Längen von 1 in (25 mm) und 1,5 in (38 mm)
Spezifikation
Vacuette™ Mehrprobennadel für die Blutentnahme | |
Steril | |
Gelb | |
Mehrfachentnahme Blutentnahme | |
20 G | |
Gelbe Schutzkappe, Sicherheitsventil an einem Ende | |
3.81 cm | |
4 °C bis 25 °C |
Edelstahl | |
CE, OSHA | |
Ja | |
Quickshield™ Sicherheitsröhrchenhalter | |
Polypropylen | |
1.5 Zoll | |
Synthetischer Gummi |