Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin-Blutentnahmegefäße
Artikelnummer. 13048762
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 mL
Zusatzstoff:
Lithium-Heparin
Packungsgröße:
1200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Zusatzstoff Packungsgröße
13048762 6 mL Lithium-Heparin 1200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13048762 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 456088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.36 CHF
    242.19 CHF / 1200 Stück
    Sparen 61.17 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Lithium- oder Natriumheparin-Zusatz
  • Die Röhrchen werden in Packungen zu 50 Stück geliefert.
  • Zur venösen Blutentnahme
  • Wird hauptsächlich für die Gewinnung von Blut für chemische und immunchemische Tests verwendet.
  • Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
  • Bietet mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme sowie den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
  • VACUETTE™ Lithium-Heparin-Blutentnahmeröhrchen sind auch mit einem Gelseparator erhältlich.
  • Heparin-Röhrchen von Greiner Bio-One sind erhältlich in: LH Lithium-Heparin, LH Lithium-Heparin-Separator und NH Natrium-Heparin.
  • CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Blutentnahmeröhrchen
Zusatzstoff Lithium-Heparin
Material PET
Sterilität Steril
Verschlusstyp Nicht geriffelte Abziehkappe
Kapazität (metrisch) 6 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) VACUETTE™ Blutentnahmekanülen
Verschlussfarbe Grün mit schwarzem Ring
Höhe (metrisch) 100 mm
Röhrchengröße 13 x 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blutentnahme
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm