Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Heparin-Blutentnahmegefäße
Beschreibung
Mit Lithium- oder Natriumheparin-Zusatz
- Die Röhrchen werden in Packungen zu 50 Stück geliefert.
- Zur venösen Blutentnahme
- Wird hauptsächlich für die Gewinnung von Blut für chemische und immunchemische Tests verwendet.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
- Bietet mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme sowie den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
- VACUETTE™ Lithium-Heparin-Blutentnahmeröhrchen sind auch mit einem Gelseparator erhältlich.
- Heparin-Röhrchen von Greiner Bio-One sind erhältlich in: LH Lithium-Heparin, LH Lithium-Heparin-Separator und NH Natrium-Heparin.
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Blutentnahmeröhrchen |
| Zusatzstoff | Lithium-Heparin |
| Material | PET |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Nicht geriffelte Abziehkappe |
| Kapazität (metrisch) | 2 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VACUETTE™ Blutentnahmekanülen |
| Verschlussfarbe | Grün mit schwarzem Ring |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |
| Röhrchengröße | 13 x 75 mm |
| Mehr anzeigen |