Learn More
CHEMetrics Vacu-vials Testkit, Nitrit
Zur Verwendung mit jedem beliebigen CHEMetrics Direct-Readout Photometer oder Spektralphotometer, das eine 13-mm-Zelle aufnehmen kann
Marke: CHEMetrics K7003
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Die selbstbefüllenden Knips-Vacu-Fläschchen sind die schnellsten und einfachsten Reagenziensysteme, die für die präzise kolorimetrische Bestimmung von Wasser/Abwasser verfügbar sind
- Jede vakuumversiegelte Ampulle enthält eine Einheitsdosis vorgemessener Reagenzien
- Tauchen Sie die Ampulle einfach in die Wasserprobe ein, knipsen Sie die Spitze auf, und eine analytisch korrekte Probenmenge wird nach innen gezogen und gemischt
- Die Probe kann jetzt mit dem Spektralphotometer analysiert werden (das Gerät muss eine 13 mm-Zelle direkt oder mit einem Adapter aufnehmen)
- Direkte Messwerte in der Konzentration können mit dem CHEMetrics V-2000 Photometer oder durch Vorprogrammierung Ihres Spektralphotometers mit Standardlösungen oder den Datenpaaren, die in den Vacu-Fläschchen-Anweisungen enthalten sind, erzielt werden
- Verwenden Sie für sofortige Ergebnisse in Ihrem Spektralphotometer ohne Programmierung die mitgelieferte Gleichung oder Kalibrierungstabellen, um von Absorption oder Transmission in Konzentrationseinheiten umzuwandeln
Bestellinformation
Vollständige Testkits enthalten 30 Ampullen, Kalibrierungstabellen, Null-Standard, Zubehörlösungen (falls erforderlich), Schnappbecher und Anweisungen.
Spezifikation
Nitrit | |
Karton, 30 Ampullen, 25 ml-Probenbecher, Ampullenrohling, Anleitungen | |
0 bis 1 ppm als N | |
10 min |
V-2000 Photometer oder Spektralphotometer | |
30 | |
Bildung von Azofarbstoffen | |
Vacu-vials Instrumenten-Testkit |
Warnung!Prop 65