Learn More
Wheaton™ Vakuumfilter
Dies vereinfacht den Anschluss von Filterbaugruppen der Standardmaße 47 und 90 mm mit Stopfenanschluss an Standardlaborflaschen mit einem GL 45-Gewinde. Die Wheaton™ Filteradapterbaugruppe ersetzt den Stopfen, um eine Verbindung zur Flasche herzustellen.
Marke:  Wheaton™ 419450
874.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11771973
  • 920.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erleichtert den Anschluss von standardmäßigen 47 und 90 mm-Filtrationsbaugruppen mit Anschlagsverbindungen an eine Standard-Laborflasche mit GL45-Gewinde.Die Wheaton™ Filtrationsadapter-Baugruppe ersetzt den Stopfen, um die Verbindung zur Flasche herzustellen.
  • Mit einer PBT-Schlauchverbindung für den Gebrauch mit flexiblen Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 6 mm (1/4 ")
  • Eine GL32 PBT-Kappe mit PTFE-beschichtetem Dichtungsring aus Silikon erstellt dann die Verbindung mit der Filtrationsbaugruppe
  • Eine GL45 PBT-Kappe mit PTFE-beschichtetem Dichtungsring aus Silikon erstellt dann die Verbindung mit der Flasche.
Spezifikation
Spezifikation
90 mm-Filtrationssätze mit Stopfenanschlüssen
90 mm
Filtrationsadapter-Baugruppe
PBT, PTFE
Große Probenvolumina, Flüssigkeiten mit einer hohen Partikelbelastung und viskose Flüssigkeiten, wenn eine hohe Durchflussrate erforderlich ist