Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel PharmaPicker
Artikelnummer. 10274524 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 bis 1,2 ml
1,25 bis 2,50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10274524
Marke: Buerkle™ 53461000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der V4A Stainless Steel PharmaPicker ermöglicht die Probenahme zu Analysezwecken bei sehr geringen Mengen hochpotenter, teurer oder aktiver Pulver.
Für die Probenahme zu Analysezwecken bei sehr geringen Mengen hochpotenter, teurer oder aktiver Pulver. Besonders geringe Probenmengen im Bereich von 0,1 ml bis 2,5 ml können mit dem PharmaPicker entnommen werden. Durch den Einsatz einer Volumenspitze für 0,1 bis 1,2 ml oder 1,25 bis 2,5 ml im Sammelzylinder lässt sich das Probenvolumen anpassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0,1 bis 1,2 ml
Produkttyp PharmaPicker
Ausführung Elektropoliert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geringe Pulvermengen
Enthält Sammelzylinder
Material Edelstahl (V4A)
Grifftyp T-Form
Länge (metrisch) 60 cm