Learn More
Buerkle™ Novartos Uno Pharma Zonenprobenehmer aus V4A-Edelstahl (Dreifach-Probe)
Alle ansehen Bürkle ProdukteBeschreibung
- Die Probeneinsätze sind passgenau und leicht austauschbar
- Einsätze sind in Volumina von 0 bis 4,0 ml erhältlich
- Die Eintauchtiefen können leicht an der lasergravierten Tiefenskala abgelesen werden
- Edelstahl AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Nutfrei und handpoliert
- 25 mm Ø
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pulverprobenehmer |
| Material | Edelstahl |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Länge (metrisch) | 1400 mm |
Bitte Einsätze separat bestellen!
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?