Learn More
Buerkle™ Pharma-Zonensammler, Novartos Uno (Dreifachprobenzug)
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Probeneinsätze sind passgenau und leicht austauschbar
- Einsätze sind in Volumina von 0 bis 4,0 ml erhältlich
- Die Eintauchtiefen können leicht an der lasergravierten Tiefenskala abgelesen werden
- Edelstahl AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Nutfrei und handpoliert
- 25 mm Ø
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pulverprobenehmer |
| Material | Edelstahl |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Nein |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |
Please order inserts separately!