Learn More
Buerkle™ Novartos Uno Pharma Zonenprobenehmer aus V4A-Edelstahl (Dreifach-Probe)
Artikelnummer. 17220584 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
17220584 600 mm 1 Stück
17240584 1000 mm 1 Stück
17250584 1400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17220584 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53580630
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Unit-Dose-Sampling. Es ist jetzt möglich, eine Dreifachprobe zu entnehmen, ohne die Lanze wiederholt in das Schüttgut zu stecken.
  • Die Probeneinsätze sind passgenau und leicht austauschbar
  • Einsätze sind in Volumina von 0 bis 4,0 ml erhältlich
  • Die Eintauchtiefen können leicht an der lasergravierten Tiefenskala abgelesen werden
  • Edelstahl AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
  • Nutfrei und handpoliert
  • 25 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Pulverprobenehmer
Material Edelstahl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Länge (metrisch) 600 mm
Bitte Einsätze separat bestellen!