Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Novartos Multi Pharma Zone Sampler
Alle ansehen Bürkle ProdukteBeschreibung
Novartos Multi-Doppelprobenahme:
Bei der Novartos Multi-Doppelprobenahme kann eine doppelte Multipunktprobe aus mehreren vordefinierten Probenzonen entnommen werden. Je nach Länge sind vier, sieben oder neun Probenkammern mit jeweils zwei Probeneinsätzen für die Doppelprobenahme ausgestattet
Novartos Multi-Dreifachprobenahme:
Bei der Novartos Multi-Dreifachprobenahme kann eine dreifache Multipunktprobe aus mehreren vordefinierten Probenzonen entnommen werden. Je nach Länge sind vier, sieben oder neun Probenkammern mit je drei Probeneinsätzen für die Dreifachprobenahme ausgestattet
- Die Probeneinsätze sind passgenau und leicht austauschbar
- Einsätze sind in Volumina von 0 bis 2,0 ml erhältlich
- Die Eintauchtiefen können leicht an der lasergravierten Tiefenskala abgelesen werden
- Edelstahl nach AISI 316L (1.4404)/AISI 316Ti (1.4571)
- Nutfrei und handpoliert
- Leichte Reinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (V4A) |
| No. of Chambers | 4 |
| No. of Inserts | 12 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dreifache Probenahme |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Länge (metrisch) | 600 mm |