Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Novartos Multi Pharma Zone Sampler
Artikelnummer. 17564296 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Doppelprobenahme
Dreifache Probenahme
No. of Chambers:
4
7
9
No. of Inserts:
8
12
14
18
21
27
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17564296
Marke: Buerkle™ 53580602
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Novartos Probenehmer bieten pharmazeutische Zonenprobenahmen gemäß den FDA-Richtlinien für die Einzeldosisprobenahme. Mit Novartos pharmazeutischen Probenehmern können mehrere Einzeldosisproben von einem oder mehreren Probenahmepunkten in einer einzigen Probenahme entnommen werden.
Novartos Multi-Doppelprobenahme:
Bei der Novartos Multi-Doppelprobenahme kann eine doppelte Multipunktprobe aus mehreren vordefinierten Probenzonen entnommen werden. Je nach Länge sind vier, sieben oder neun Probenkammern mit jeweils zwei Probeneinsätzen für die Doppelprobenahme ausgestattet
Novartos Multi-Dreifachprobenahme:
Bei der Novartos Multi-Dreifachprobenahme kann eine dreifache Multipunktprobe aus mehreren vordefinierten Probenzonen entnommen werden. Je nach Länge sind vier, sieben oder neun Probenkammern mit je drei Probeneinsätzen für die Dreifachprobenahme ausgestattet
  • Die Probeneinsätze sind passgenau und leicht austauschbar
  • Einsätze sind in Volumina von 0 bis 2,0 ml erhältlich
  • Die Eintauchtiefen können leicht an der lasergravierten Tiefenskala abgelesen werden
  • Edelstahl nach AISI 316L (1.4404)/AISI 316Ti (1.4571)
  • Nutfrei und handpoliert
  • Leichte Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl (V4A)
No. of Chambers 4
No. of Inserts 8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Doppelprobenahme
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 600 mm