Beschreibung
- Leicht austauschbar, Visier zum Einrasten
- Zur Verwendung mit 3M™ V4 D Gesichtsmasken
- Das Ersatzvisier aus durchsichtigem Acetat besitzt eine gute Chemikalienbeständigkeit
- Acetat-Visier mit guten optischen Eigenschaften und Antifog-Beschichtung
- Das Ersatzvisier aus durchsichtigem Polycarbonat ist stoß- und kratzfest
- Ersatz-Gittervisier aus Stahl mit schwarzer matter Oberfläche, schützt vor fliegenden Spänen und Splittern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 166, EN 166 |
| Höhe (metrisch) | 0,25 cm |
| Form | Spritzguss |
| Breite (metrisch) | 30,48 cm |
| Linsenbeschichtung | Kratzfest |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | V4 Serie Ersatzvisor |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | V4F Visier |
| Länge (metrisch) | 38,1 cm |
| Lens Material | Polycarbonat |