Learn More
Novus Biologicals™ V1a Vasopressin R/AVPR1A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Overexpression Lysate
Marke: Novus Biologicals™ H00000552-T01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
0.1 mL | |
GPCR | |
Antidiuretic hormone receptor 1a, arginine vasopressin receptor 1A, AVPR V1a, AVPR1, SCCL vasopressin subtype 1a receptor, V1a vasopressin receptor, V1aR, V1-vascular vasopressin receptor AVPR1A, Vascular/hepatic-type arginine vasopressin receptor, vasopressin V1a receptor |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
V1a Vasopressin R/AVPR1A | |
AVPR1A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ V1a Vasopressin R/AVPR1A 293T Cell Transient Overexpression Lysate > 0.1 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur