Description
- Hervorragend geeignet für vorgepackte MultiTrap™ Platten und PreDictor™ Platten
- V-Boden sorgt für nur minimalen Probenverlust
- Entnahme von < 500 μl Volumina der Probe pro Well
Specifications
Specifications
| Produkttyp | V-botto m Sammelplatte |
| Menge | 5 Packung |
| Material | Polypropylen |
| Säulentyp | Säulenannahme |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Parallele Sammlung von eluierten Proben von Screening-Platten wie MultiTrap und PreDictor Platten |