Learn More
BUCHI V-80 Vacuum Pump
Artikelnummer. 30000651 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Enthält:
Nur Vakuumpumpe
Sekundärer Kondensator
Woulff-Flasche
Woulff-Flasche, sekundärer Kondensator
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30000651
Marke: BUCHI 11V080000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Vacuum Pump V-80 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
  • Effective vacuum source for limited budgets
  • Small footprint saves valuable laboratory space
  • Light weight and compact design with removable carrying handle
  • High up time due to low maintenance
  • Accurate vacuum regulation thanks to optional interface
  • Maximum longevity due to robust and stable design and Integrated ECO2 mode
  • On/off-regulated by the Interface I-180, optimally suited to work with Rotavapor R-80
  • Includes silencer and 2 m of vacuum tubing
Spezifikation
Max. Vakuum 15 mbar
Regelung I-180 Schnittstelle
Motortyp Bürstenlos, DC
Enthält Nur Vakuumpumpe
Abmessungen (L x B x H) 207 x 185 x 238 mm
Tiefe (metrisch) 207 mm
Material PTFE
Modell V-80
Geräuschpegel 32 to 57 dBA
Wirkleistung 180 W
Flussrate 1.3 m³/hr.
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 238 mm
Gesamtlänge (metrisch) 207 mm
Gesamtbreite (metrisch) 185 mm
Pumpentyp Ölfreies Diaphragma
Schutzart Gehäuse IP21
Anzahl Pumpenköpfe 2
Anwendungen Rotationsverdampfung
Anzahl Stufen 1
Maximaler Druck Ambient
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotary Evaporator
Spannung 100/240 V