Learn More
BUCHI Vakuumpumpe V-300
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Enthält:
V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche
V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche, I-300 Interface
V-300 Vacuum Pump, I-300 Pro Interface mit Woulff-Flasche
V-300 Vacuum Pump, Woulff-Flasche (ohne Schnittstelle) und sekundärer Kondensator mit Isolierung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leiser Betrieb
- Ölfreie PTFE-Diaphragmapumpe
- Sichtbare arbeitende Membranen
- Zuverlässig
Certifications
CE/CSA/CUS
Warranty
1 Jahr
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 5 mbar (±2 mbar) |
| Regelung | I-300 Pro-Schnittstelle |
| Enthält | V-300 Vacuum Pump, I-300 Pro Interface mit Woulff-Flasche |
| Material | PTFE |
| Flussrate | 1,8 m3/Std. |
| Pumpentyp | Membranpumpe |
| Spannung | 100/240 V |