Learn More
Vα2 TCR Rat anti-Mouse, FITC, Clone: B20.1, BD
Rat Monoclonal Antibody
156.00 CHF - 385.00 CHF
Spezifikation
Antigen Vα2 TCR
Klon B20.1
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15881629
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562085
25 μg
156.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15827128
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
553288
0.25 mg
385.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The B20.1 monoclonal antibody specifically binds to most members of the Vα2 T-cell Receptor (TCR) subfamily in mice having the a, b, and c haplotypes of the Tcrb α haplotypes. Moreover, the frequencies of Vα2+ CD8+ and CD4+ T cells are influenced by H-2 haplotypes.
Spezifikation
Spezifikation
Vα2 TCR
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
Immunology
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2a λ
Affinity Purified
B20.1
Flow Cytometry
FITC
RUO
Mouse
Soluble αβ TCR from mouse cytotoxic T-cell clone KB5-C20
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.