Learn More
UVP Standard-Quecksilber-Pen-Ray-Modelle
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Durchmesser (metrisch) Linse:
6,5 mm
9,5 mm
Durchmesser (metrisch):
9,5 mm
12,7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Benötigt
Die Lampe wird mit einem Kabel mit 16 in. (41 cm) Länge und standardmäßigem 2-poligen Stecker an eine separate Stromversorgung mit Transformator (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen—
Handgeführte UV-Lampen mit niedrigem Druck
- Optimal zum Einsetzen in kleine Öffnungen zur Kalibrierung spektroskopischer Wellenlängen, Sterilisation, UV-Härtung oder Fluoreszenzdetektion
- Für den Betrieb bei niedrigeren Temperaturen und Helligkeiten, bis zu 5000 Stunden gleichbleibend hohe Leistung.
- Für den Einsatz mit Niederdruck-Gasentladungslampen mit Quecksilber und Quarzglasröhrchen-Konstruktion
- Einfache Installation, da sich die Elektroden am Ende befinden
- Relative Intensität bei 3/4 in. (1.9 cm) Entfernung: 4400μw/cm2
- Wellenlänge: 254 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 800 V |
| Wavelength | 365 nm |
| Durchmesser (metrisch) | 9,5 mm |
| Durchmesser (metrisch) Linse | 9,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Einführung in kleine Öffnungen in der spektroskopischen Wellenlängenkalibrierung, Sterilisation, UV-Härtung oder dem Fluoreszenznachweis |
| Länge (angloamerikanisch) | 4-3/4 in. |
| Länge (metrisch) | 120,6 mm |
| Beleuchtungsstärke | 1213 μW/cm2, 365 nm bei 1,9 cm (3/4 in.), mit 20 mA AC-Lampenstrom |
| Erforderliches Zubehör | 41 cm (16 Zoll) Kabel und 2-poliger Standardverbinder |
| Produkttyp | Quecksilberlampe |