Learn More
UVP Standard-Quecksilber-Pen-Ray-Modelle
Artikelnummer. 11709074
Ansicht ändern
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Durchmesser (metrisch) Linse:
6,5 mm
9,5 mm
Durchmesser (metrisch):
9,5 mm
12,7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wavelength Durchmesser (metrisch) Linse Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11709074 254 nm 6,5 mm 9,5 mm 1 Stück
11739074 254 nm 9,5 mm 12,7 mm 1 Stück
11719074 365 nm 9,5 mm 9,5 mm 1 Stück
11729074 365 nm 6,5 mm 9,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11709074 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 90001201
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
16 in. (41 cm) langes Kabel und Standard-2-poliger Stecker verbinden die Lampe mit einem separaten Transformator-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).—
Die tragbaren Niederdruck-Gasentladungslampen mit Quecksilber eignen sich optimal für kleine Öffnungen und Anwendungsbereiche, die spektroskopische Wellenlängenkalibrierung, Sterilisation, UV-Härtung oder Fluoreszenzbestimmung erfordern.
Handliche Niederdruck-UV-Lampen
  • Ideal zum Einführen in kleine Öffnungen für die spektroskopische Wellenlängenkalibrierung, Sterilisation, UV-Härtung oder Fluoreszenzdetektion.
  • Betrieb bei niedrigeren Temperaturen und Intensitäten, wodurch eine stabile hohe Leistung bis zu 5000 Stunden lang erzielt wird.
  • Verwenden Sie Niederdruck-Quecksilberdampflampen mit doppelwandiger Quarzkonstruktion.
  • Die Elektroden sind zur einfachen Installation an den Enden angeordnet.
  • Relative Intensität in 3/4 in. Abstand (1,9 cm): 4400 μW/ cm²
  • Wellenlänge: 254 nm
Spezifikation
Spannung 800 V
Wavelength 254 nm
Durchmesser (metrisch) 9,5 mm
Durchmesser (metrisch) Linse 6,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Einführung in kleine Öffnungen in der spektroskopischen Wellenlängenkalibrierung, Sterilisation, UV-Härtung oder dem Fluoreszenznachweis
Länge (angloamerikanisch) 4-3/4 in.
Länge (metrisch) 120,6 mm
Beleuchtungsstärke 1213 μW/cm2, 365 nm bei 1,9 cm (3/4 in.), mit 20 mA AC-Lampenstrom
Erforderliches Zubehör 41 cm (16 Zoll) Kabel und 2-poliger Standardverbinder
Produkttyp Quecksilberlampe