Learn More
UVP Schilde für Pen-Ray™ Lampen
Artikelnummer. 11789074
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Schirm A
Schirm B
Schirm C
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
11789074 Schirm C 1 Stück
11769074 Schirm A 1 Stück
11779074 Schirm B 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11789074 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 98000803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.19 CHF
    37.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 12.68 CHF
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Steuerung oder Modifikation der Emissionsabgabe der 11SC-1 Lampe (UVP90 001 201).
Zur Steuerung oder Modifizierung der Emissionsleistung der Lampe 11SC-1 (UVP90 001 201)
  • Schild A hat einen Durchmesser von 0,04 in. ID-Loch für eine punktförmige Quelle
  • Schild B hat ein 0,31 x 0,63 in. großes Fenster.
  • Schild C hat ein 0,19 x 1,5 in. großes Fenster.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UV-Lampe des Modells 11SC-1 Pen-Ray™
Verpackungsmenge Je 1
Produkttyp Schirm C