Learn More
UVP Schilde für Pen-Ray™ Lampen
Beschreibung
Zur Steuerung oder Modifizierung der Emissionsleistung der Lampe 11SC-1 (UVP90 001 201)
- Schild A hat einen Durchmesser von 0,04 in. ID-Loch für eine punktförmige Quelle
- Schild B hat ein 0,31 x 0,63 in. großes Fenster.
- Schild C hat ein 0,19 x 1,5 in. großes Fenster.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | UV-Lampe des Modells 11SC-1 Pen-Ray™ |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Produkttyp | Schirm A |