Learn More
UVP Ersatz-UV-Licht-Röhren
Artikelnummer. 12883918
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Wirkleistung:
6 W
15 W
20 W
40 W
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12883918
Marke: UVP 34000902
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ersatz-UV-Lichtröhren für 4-, 6-, 15-, 20- und 40-Watt UV-Lampen und Transilluminatoren
Spezifikation
Wirkleistung 15 W
Wavelength 365 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) UV-Tischlampe des Modells XX-15L, ChromaDoc-It™ Bildgebungssysteme und große Chromato-Vue™ C-70G, C-71, C-75 UV-Ansichtsschränke
Verpackungsmenge Je 1