Learn More
UVP Ersatz-UV-Licht-Röhren
Artikelnummer. 12842989
Ansicht ändern
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Wirkleistung:
6 W
15 W
20 W
40 W
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wavelength Wirkleistung unitSize
12842989 302 nm 6 W 1 Stück
12813858 365 nm 40 W 1 Stück
12893848 365 nm 20 W 1 Stück
12883918 365 nm 15 W 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12842989 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 34004401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Ersatz-UV-Lichtröhren für 4-, 6-, 15-, 20- und 40-Watt UV-Lampen und Transilluminatoren
Spezifikation
Wirkleistung 6 W
Wavelength 302 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) UV-Lampe der EL-Serie, 3UV™ Lampe, tragbare UV-Lampe, mittelgroße UV-Ansichtsschränke, UV-Transilluminatoren als Tischgerät
Länge (angloamerikanisch) 8.3 Zoll
Länge (metrisch) 210,8 mm
Verpackungsmenge Je 1