Learn More
UVP Mineralight™ Hochleistungsdisplaylampen: Ersatzröhren
Artikelnummer. 11776832
Click to view available options
Produkttyp:
Ersatz-Kurzwellenröhre
Ersatz-Langwellenröhre
Ersatz-Mittelwellenröhre
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11776832
Marke: UVP 34006001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
UVP 25-Watt-Röhrchen für stundenlange UV-Beleuchtung bei Verwendung mit leistungsstarken Minerallicht-Anzeigelampen.
  • 25-Watt UV-Röhren für helle Beleuchtung
  • Erhältlich mit 254 nm, 302 nm oder 365 nm UV
  • Verwenden Sie die im Lieferumfang der Lampe enthaltenen Halterungen, um die Lampe an der Decke oder einer anderen Struktur für UV-Deckenbeleuchtung anzubringen
  • Abmessungen: 18.5 L x 4.75 B x 5 H (Zoll)
Fluoreszenz, Sterilisation, Inspektion
Spezifikation
Wirkleistung 25 W
Wavelength 365 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz, Sterilisation, Inspektion
Zur Verwendung mit (Geräte) Display-UV-Lampe der Modelle UVL-225D und UVSL-225D Mineralight™
Länge (angloamerikanisch) 17,12 in.
Länge (metrisch) 434,84 mm
Verpackungsmenge Je 1
Produkttyp Ersatz-Langwellenröhre