Learn More
UVP Filtereinheiten für tragbare UV-Lampen
Marke: UVP 98000403
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Model UVGL-58 handheld UV lamp | |
Each | |
Filter assembly | |
254 nm und 365 nm |