Learn More
Cytiva Monitor UVis-920
Alle ansehen Cytiva ProdukteBeschreibung
Monitor UVis920- ist ein hochpräziser, vielseitiger, eigenständiger UV-Monitor. Vormontierte Filter mit Halterungen sind mit einem Druckknopfmechanismus ausgestattet. Andere Wellenlängen können mit einem geeigneten Filter erreicht werden, der in einem leeren Filterhalter montiert ist.
Die Glasfasern, zusammen mit den Konfigurationen der Durchflusszellen, decken einen breiten Durchflussbereich für eine Vielzahl von Anwendungen ab und bieten gleichzeitig eine ausgezeichnete Zugänglichkeit der Durchflusszellen.
- Hochpräzise UV/Vis-Absorptionsdetektion über einen weiten Durchflussbereich
- Einfach zu bedienen: Ändern der Wellenlänge durch Filterschaltermechanismus ohne Lampenwechsel
- Der eigenständige Monitor wird über das Einstellrad und die Anzeige am Gerät bedient
- Reduziert die Bandbreitenverbreiterung und bietet einen hohen Signal-Rausch-Abstand
- Minimale Stellfläche: 160 B x 250 T x 200 H mm
- Rauscharm (< 2x 10-4 AU bei 280 nm) und geringer thermischer Drift (≤ 2x 10-4 AU/h)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | UVis-920-Monitor |
| Max. Temperatur (metrisch) | 40 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | UV/Vis-Absorptionsnachweis in Wellenlängen von 200 bis 700 nm |
| Modell | UVis-920 |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Enthält | Ohne Filter und Durchflusszelle |
| Gesamtbreite (metrisch) | 160 mm |
| Druck | 290 psi (20 bar) |