Learn More
Cytiva UVis-920 Interferenzfilter
Interferenzfilter zur Verwendung mit hochpräzisen Uvis-920 Monitoren
557.00 CHF - 692.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Filter- und Filterhalter |
---|---|
Typ | Interferenzfilter |
Enthält | Filter and filter holder |
Modell | UVis-920 |
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11310172
|
Cytiva
11-0007-34 |
Wellenlänge:Gehäuse 260nm |
692.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11320172
|
Cytiva
11-0007-35 |
Wellenlänge:Gehäuse 280nm |
557.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Monitor UVis920- ist ein hochpräziser, vielseitiger, eigenständiger UV-Monitor. Durch die Verwendung dieser verschiedenen Filterzubehörteile kann der Monitor Wellenlängen von 200 nm bis 700 nm abdecken, ohne Wechsel der Lampe. Vormontierte Filter mit Halterungen sind mit einem Druckknopfmechanismus ausgestattet. Andere Wellenlängen können mit einem geeigneten Filter erreicht werden, der in einem leeren Filterhalter montiert ist. Die Glasfasern, zusammen mit den Konfigurationen der Durchflusszellen, decken einen breiten Durchflussbereich für eine Vielzahl von Anwendungen ab und bieten gleichzeitig eine ausgezeichnete Zugänglichkeit der Durchflusszellen. Dadurch können die Säulen nahe an der Durchflusszelle platziert werden, was die Bandverbreiterung reduziert und ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis ermöglicht. Diese Funktion ermöglicht zusammen mit einem geringen Rauschen und einem geringen thermischen Drift eine empfindliche, stabile und zuverlässige UV/Vis-Absorptionsdetektion. Einfach zu bedienen: Ändern der Wellenlänge durch Filterschaltermechanismus ohne LampenwechselSpezifikation
Filter- und Filterhalter | |
Filter and filter holder | |
1/Packung |
Interferenzfilter | |
UVis-920 |