Learn More
Uvex™ silv-Air FFP3-Atemschutzmaske
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
:
Silber/Anthrazit mit Ventil und Kohlenstoff
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 149, erfüllt sowohl die Anforderungen an Wiederverwendbarkeit (R) als auch die Anforderungen an hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung), Schutzniveau FFP3 |
| Farbe | Grau |
| Filtertyp | Aktivkohlefilter |
| Produkttyp | Partikelfilternde Formmaske mit Ausatemventil |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Menge | 5/Packung |
| Beständig gegen | Schadstoffe bis zum 30-fachen Grenzwert und Gerüche, Gase und Dämpfe unter dem Grenzwert |