Learn More
Uvex™ Pheos Augenschutz
Artikelnummer. 15396072 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Gelb und Schwarz
Grün und grau
Hellgrau
Schwarz und grau
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rahmenfarbe unitSize
15396072 Schwarz und grau 1 Stück
15366072 Hellgrau 1 Stück
15376072 Grün und grau 1 Stück
15326082 Gelb und Schwarz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15396072 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 9192280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.40 CHF
    12.91 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.49 CHF
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mehr als nur eine gewöhnliche Brille – der moderne, modische Look macht sie zu einem willkommenen Begleiter bei der täglichen Arbeit
  • Perfekter Rundumschutz, großes Sichtfeld durch doppelt-sphärische Linse, hervorragende Belüftung durch integriertes Uvex Climazone Schläfenkonzept
  • Uvex Supravision Excellence-Beschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 170
Objektivtyp Uvex™ Supervision Excellence
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Beschreibung Brille mit Abschirmlinse
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Ergonomische Schutzbrille
Rahmenfarbe Schwarz und grau
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard